Få mere at vide
Tyrosin (L-Tyrosin), LoGiCal
Artikelnummer. 30458807
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458807 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458807 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0634.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Analyt- eller komponentnavne L-Tyrosine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Levodopa Imp. B (EP), Tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, L-Tyrosine, Tyrosine, L-, (-)-alpha-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid, (S)-alpha-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-phenyl)propanoic acid, (S)-Tyrosine, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-4-hydroxy-, (S)-, L-(-)-Tyrosine, L-Phenylalanine, 4-hydroxy-, L-p-Tyrosine, NSC 82624, NSC 9973, Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, p-Tyrosine, SKF-L-2620, Levodopa Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Mængde 10 mg
Formel vægt 181,0739 g/mol