Få mere at vide
Tyramine, Mikromol™
Artikelnummer. 30461618
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461618 4 x 25 mg
17908194 25 mg
17967684 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461618 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0063.0600254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tyramine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyramine
CAS 51-67-2
Analyt- eller komponentnavne Tyramine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-aminoethane, beta-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-beta-phenylethylamine, p-beta-Aminoethylphenol, p-Hydroxy-beta-phenylethylamine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Løsningstype Fedt
SMIL NCCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 137,0841 g/mol