Få mere at vide
Tyramine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463419
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16463419 1 g
1 options
Artikelnummer. 16463419 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW007606
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Tyramine is an amino acid that helps regulate blood pressure. Tyramine occurs naturally in the body, and it's found in certain foods.
Tyramine is an amino acid that helps regulate blood pressure. Tyramine occurs naturally in the body, and it's found in certain foods.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyramine
CAS 51-67-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H11NO
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (242.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.26 mg/mL (38.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1=C(C=CC(=C1)O)CCN
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation