Få mere at vide
Tyramine, LoGiCal
Artikelnummer. 30461879
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461879 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461879 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0063.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Tyramin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyramine
CAS 51-67-2
Analyt- eller komponentnavne Tyramine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-aminoethane, beta-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-beta-phenylethylamine, p-beta-Aminoethylphenol, p-Hydroxy-beta-phenylethylamine
InChI formel InChI=1 S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10 H,5-6,9H2
SMIL NCCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)phenol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Mængde 10 mg
Formel vægt 137,0841 g/mol