Få mere at vide
Tyramine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tyramine hydrochloride |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H |
| Formel vægt | 173.0607 |