Få mere at vide
Tyraminhydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10587942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10587942 25 g Glasflaske 25g
10036000 5 g Glasflaske 5g
10423575 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10587942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422380250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Tyraminhydrochlorid, CAS # 60-19-5, er hydrochloridsaltet af tyramin, en biogen amin afledt af aminosyren tyrosin.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Tyramin er en naturligt forekommende monoamin, der er afledt af decarboxyleringen af aminosyren tyrosin, der anvendes i menneskelige og hvirvelløse nervesystemer
  • Tyramin syntetiseres og frigives fra neuroner og fungerer som en neuromodulator ved binding til tyraminreceptorer
  • Tyramin har vist sig at påvirke immunsystemet og det kardiovaskulære system hos mennesker
Applikationer
  • Tyramin kan bruges til at danne tyramidkonjugat, som kan bruges som et signalamplifikationsreagens i immunfluorescensassays
  • Tyramin-hyaluronsyre-konjugater kan bruges til at danne bionedbrydelige hydrogeler med anvendelighed i lægemiddellevering og vævsteknologi
  • Tyramin er nyttig til laboratorieundersøgelser af neuronal stimulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-19-5
Molekylær formel C8H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 173.64
MDL nummer MFCD00012901
InChI nøgle RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
PubChem CID 66449
SMIL [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyramine hydrochloride
Smeltepunkt 271°C to 274°C
Farve Hvid
Kogepunkt 269°C
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2CH2NH2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 13, 625
Merck Index 15, 10016
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)phenol;hydrochlorid
Formel vægt 173.65
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tyramine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tyramine hydrochloride
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.