Få mere at vide
Tyramine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11494893
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494893 25 g 25g
11484893 5 g 5g
11404903 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494893 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12220.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-19-5 | C8H12ClNO | 173.64 g/mol
Reagens til fluorescensenzym immunoassay
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-19-5
Molekylær formel C8H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 173.64
MDL nummer MFCD00012901
InChI nøgle RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
PubChem CID 66449
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)phenol;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyramine hydrochloride
Smeltepunkt 271°C to 274°C
Mængde 25 g
Beilstein 3627058
Merck Index 14,9835
Formel vægt 173.65
Procent renhed 98%