Få mere at vide
Tyramine, 98+%
Artikelnummer. 15423669
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15423669
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60990.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagens til fluorescensenzym immunoassay
Tyramin virker som et adrenerg og det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det er en vasoaktiv aminosyre, der findes i fødevarer, og den udløser hovedpine hos nogle syge.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tyramin virker som et adrenerg og det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det er en vasoaktiv aminosyre, der findes i fødevarer, og den udløser hovedpine hos nogle syge.
Opløselighed Opløseligt i vand (
10 mg/ml ved 15 C), °methanol, DMSO, kogende alkohol (100 mg/ml) og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-67-2
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00008193
InChI nøgle DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyramine
Smeltepunkt 160°C to 162°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 175°C to 181°C (8 mmHg) Hg
Mængde 25 g
Beilstein 1099914
Merck Index 14,9835
Opløselighedsinformation Soluble in water (10mg/ml at 15°C),methanol,DMSO,boiling alcohol (100mg/ml),and ethanol.
Formel vægt 137.18
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver