Få mere at vide
Tyramin, 98+%
Artikelnummer. 15413669
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413669 5 g 5g
15403669 1 g 1g
15423669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60990.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.10 DKK
    297.65 DKK / 5g
    Spare 64.45 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Reagens til fluorescensenzym-immunoassay | CAS: 51-67-2 | C8H11NO | 137,182 g/mol
Tyramin virker som et adrenerg og det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det er en vasoaktiv aminosyre, der findes i fødevarer, og den udløser hovedpine hos nogle syge.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tyramin virker som et adrenerg og det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det er en vasoaktiv aminosyre, der findes i fødevarer, og den udløser hovedpine hos nogle syge.
Opløselighed Opløseligt i vand (
10 mg/ml ved 15 C), °methanol, DMSO, kogende alkohol (100 mg/ml) og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-67-2
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00008193
InChI nøgle DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyramine
Smeltepunkt 160 °C til 162 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 175 °C til 181 °C (8 mmHg) Hg
Mængde 5 g
Beilstein 1099914
Merck Index 14,9835
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10 mg/ml ved 15 °C), methanol, DMSO, kogende alkohol (100 mg/ml) og ethanol.
Formel vægt 137.18
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver