Få mere at vide
Tyramine, 97%
Artikelnummer. p-210251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10581191
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51-67-2 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-67-2
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00008193
InChI nøgle DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyramine
Navn note 97%
Smeltepunkt 158.0°C to 163.0°C
Farve Brun til gul
Kogepunkt 175.0°C to 181.0°C (8.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2CH2NH2
Mængde 5 g
Beilstein 13, 625
Merck Index 15, 10016
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/95mL (15°C). Other solubilities: 1g/10mL boiling alcohol, sparingly soluble in benzene and xylene, soluble in ethanol
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tyramine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.