Få mere at vide
Invitrogen™ Tyramidkonjugater
Beskrivelse
Thermo Fisher Scientific tilbyder en bred vifte af lys Alexa Fluor™ , Alexa Fluor™ Plus eller Biotin XX tyramidkonjugater. Disse tyramidkonjugater bruges i tyramidsignalforstærkning (TSA ), også kaldet katalyseret reporteraflejring (CARD). TSA bruges til at forstærke signaler op til 200 gange i forhold til standard billeddannelsesmetoder. Dette reagens kan bruges med et hvilket som helst antistof konjugeret til HRP til tyramidsignalforstærkning for at detektere mål med lav abundance. Op til syv-plex er muligt i multiplekserbar fluorescerende billeddannelse.
Disse tyramidreagenser bruges til tyramidsignalforstærkning (TSA ), også kaldet katalyseret reporteraflejring (CARD). TSA bruges til at forstærke signalet op til 200 gange i forhold til standard billeddannelsesmetoder. Disse reagenser leveres enkeltstående, men er også tilgængelige som en del af vores SuperBoost™ tyramidsignalforstærkningssæt (tilgængelig separat). De kan bruges med ethvert antistof konjugeret til HRP til tyramidsignalforstærkning til påvisning af mål med lav abundance. Op til syv-plex er muligt i multipleks fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH).
Funktionerne omfatter:
•Overlegen følsomhed til påvisning af lavt niveau eller svært at detektere mål ved fluorescerende billeddannelse
• Enkel protokol og detektion ved hjælp af standardfiltre
• Velegnet til multipleksbilleder i høj opløsning, —som er co-mærket med TO-PRO-3, sekundære antistoffer og andre SuperBoost sæt
• –Kræver 10 100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter
Tyramidreagenser kan, når de anvendes som anvist, øge følsomheden op til 200 gange i forhold til standard billeddannelsesmetoder. Disse reagenser hjælper med at skærpe dine resultater for klar synlighed på kritiske områder, som standard billedbehandlingsmetoder ikke kan afsløre. De er enkle at bruge og nemt tilpasses standard ICC, IHC eller FISH eksperimentelle protokoller, ved brug af enhver celle eller vævstype. Celler, der er mærket ved hjælp af et tyramidreagens, kan afbildes ved hjælp af enhver type mikroskop, hvilket giver multipleksbilleder i høj opløsning.
Opløs Alexa Fluor™ eller Biotin-XX tyramidreagens i 150μ L DMSO for at forberede 100X lager. Tyramid kan dække siderne af hætteglasset, så vend hætteglasset flere gange for at sikre, at alt reagens er opløst i opløsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Klonalitet | Ingen |
| Mængde | 1 hætteglas, 150 objektglas |
| Til brug med (applikation) | Immunhistokemi (IHC), Immunfluorescens (IF), Immuncytokemi (ICC), ISH |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Konjugeret | Alexa Fluor™ 647 |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Indhold og opbevaring | •1 hætteglas Alexa Fluor Tyramidreagens tilstrækkeligt til 150 objektglas Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Ved opbevaring som anvist er produktet stabilt i 6 måneder efter modtagelse. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Excitation/Emission | 650/668 nm |