Få mere at vide
MedChemExpress Tyr-Somatostatin-14
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.78% |
| CAS | 58100-03-1 |
| Indhold og opbevaring | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Molekylvægt (g/mol) | 1801.05 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (55.52 mM∣Need ultrasonic) |