Få mere at vide
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH
Artikelnummer. 16469196
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469196 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469196 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0073
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH regulates human immune function and inhibits tumor growth via binding to the opioid receptor.
Tekniske data
Renhed 98.07%
CAS 58569-55-4
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 573.66 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : ≥ 40 mg/mL (69.73 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (11.63 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Met-Enkephalin∣ Methionine enkephalin