Få mere at vide
asecos™ Type 90 Sikkerhedsopbevaringsunderbordsskab til bortskaffelse UB-T-90E, model UB90.060.110.2T:0014, rustfrit stål, PREMIUM
Shop alle asecos produkterBeskrivelse
Til spareapplikationer til midlertidig opbevaring af bortskaffelsesvæsker i arbejdsområder
Funktion / konstruktion
- Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
- Nem håndtering med komfort: døre stopper i enhver position, selvlukkende i tilfælde af brand
- Brugerfrit: adgang til alle bortskaffelsesbeholdere, 93° åbning af fløjlågen, letanvendelig skuffe
- Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
- Mobil: hjul med sokkel (ekstraudstyr), nem flytning af skabet
- Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 50) til et teknisk udsugningssystem
Indvendigt udstyr med
- 2 x skuffe STAWA-R bortskaffelse med pos. plade inkl. 3x brandsikringsgennemføring, rustfrit stål
- 4 x beholder 10 L, polyethylen (ledende)
- 2 x tilbehørsbortskaffelsessystem overvågningssæt med indbygget signalboks
- 1 x udsugningsluftovervågningsenhed
Certifikater
- Brandmodstand 90 minutter
- typetestet i henhold til EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
- CE-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) interiør | 452 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 574 x 1102 x 600 mm |
| Dør stil | Dobbelt, Vinge |
| Til brug med (applikation) | Midlertidig opbevaring af bortskaffelsesvæsker i arbejdsområder |
| Bæreevne | 50 kg |
| Model- | UB90.060.110.2T:0014 |
| Antal døre | 2 |
| Antal hylder | 2 |
| Hylde Type | Skuffe |
| Overfladebelægning | Ledende |
| Vis mere |