Få mere at vide
asecos™ Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab S-CLASSIC-90 med åbent dørlåssystem (gul)
Shop alle asecos produkterBeskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
- Brugervenlig og sikker (model .WDAS): døråbningssystem, bekvem og sikker fjernelse eller opbevaring af containere
- Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med profilcylinder (integration i en eksisterende låsesystem muligt)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 75) til et teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel |
| Konfiguration | 3 x hylde, 1 x perforeret indsats (380 mm), 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 616 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 524 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 524 x 1050 x 1742 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1968 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 1742 mm |
| Vis mere |