Få mere at vide
asecos™ Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab Q-CLASSIC-90 vingedøre
Artikelnummer. 15950496 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Antal hylder:
3
6
Farve:
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Vægt (metrisk):
480,50 kg
537 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal hylder Farve Vægt (metrisk) unitSize
15950496 3 Antracitgrå, Advarsel gul 480,50 kg Hver
15980526 6 Antracitgrå, Lysegrå 537 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15950496 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3000104033640
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
  • Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion, ridse- og slagfast overflade, nem at rengøre
  • Nem håndtering med komfort: døre stopper i enhver position, selvlukkende i tilfælde af brand
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med cylinderlås (integration i eksisterende låsesystem mulig) og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Nem transport: integreret transportbund med aftageligt, valgfrit bunddæksel
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 75) til et teknisk udsugningsanlæg, roterende hjul i udsugningsgitteret som indikator for tilstrækkelig teknisk ventilation
  • Brandmodstand 90 minutter
  • Typetestet i henhold til EN 14470-1
  • EN 16121/16122-overensstemmelse
  • GS-certificeret
  • CE-kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 3 x bakkehylde, 1 x perforeret indsats (135 mm høj), 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
Dybde (metrisk) Eksteriør 615 mm
Dybde (metrisk) interiør 522 mm
Oversigt Warning Yellow doors
Mål (D x B x H) Indvendig 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1953 mm
Højde (metrisk) interiør 1647 mm
Model- Q90.195.120
Antal døre 2
Antal hylder 3
Hylde Type Bakkehylde
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 480,50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1193 mm
Bredde (metrisk) interiør 1050 mm
Farve Antracitgrå, Advarsel gul
Højde (metrisk) åbning 90 mm
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsskab til opbevaring