Få mere at vide
Jaytec Glass™ Type 3 Gay-Lussac Style Borosilikatglas Density Bottles
Artikelnummer. 12378965
Skift visning
Mængde:
5 x 25 ml
5 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12378965 5 x 50 ml Pakke med 5
12368965 5 x 25 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12378965 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. WJ766
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Type 3 Gay-Lussac Style Borosilikatglas Density Flasker bruges til at bestemme massefylden af væsker med moderat viskositet.
  • Borosilikatglas
Tekniske data
Mængde 5 x 50 ml
Til brug med (applikation) For at bestemme massefylden af en væske
Produkttype Tæthedsflaske
Materiale Borosilikatglas