Få mere at vide
Tymazoline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tymazoline Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O.ClH/c1-10(2)12-5-4-11(3)8-13(12)17-9-14-15-6-7-16-14;/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H |
| Formel vægt | 268.1342 |