Få mere at vide
Tyloxapol, TRC
Artikelnummer. 30449067
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30449067 1 g -
30452133 25 g -
30454857 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT9477001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25301-02-4
Molekylær formel ((C H2 O)mon(C2 H4 O)mon(C14 H22 O)mon)co
Molekylvægt (g/mol) 280.4
Synonym p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Phenol Polymer with Ethylene Oxide and Formaldehyde, Ethylene Oxide Polymer with Formaldehyde and p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, Oxirane Polymer with Formaldehyde and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, Ethylene oxide-formaldehyde-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol copolymer, Ethylene oxide-formaldehyde-p-octylphenol Copolymer, NSC 90255, Superinone, Triton A 20, Triton WR 1339, Tyloxapol, p-Isooctylpolyoxyethylenephenol Formaldehyde Polymer
IUPAC navn Formaldehyd; oxiran; 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1.C=O.C2CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyloxapol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H22O.C2H4O.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;1-2-3-1;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;1-2H2;1H2
Formel vægt 280.2038