Få mere at vide
Tyloxapol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381023 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10381023 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10381023 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.84 DKK
    299.65 DKK / 5g
    Spare 33.19 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25301-02-4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25301-02-4
MDL nummer MFCD00149002
Synonym Ethoxylated p-tert-octylphenol formaldehyde polymer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyloxapol
Tæthed 1.1000g/mL
pH 4,0 til 7,0 (5 % vandig opløsning)
Flammepunkt >113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 10014
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i benzen, toluen, kloroform, kulstof, tetrachlorid, kulstofdisulfid, eddikesyre
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tyloxapol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tyloxapol