Beskrivelse
Ansøgningsnoter:
Tylosin er almindeligt anvendt i veterinærmedicin og bruges til at studere:
- proteinsyntese på niveau med 50S ribosomet
- forebyggelse af absces på implantatstedet hos kvæg
- dispositionskinetik og Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis infektioner
Brugserklæring:
- Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Nøgleapplikationer:
- Antibiotika
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tylosin Tartrate Salt |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 74610-55-2 |
| Farve | Gul |
| Mængde | 10 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 1052.17 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- tylosin tartarate salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: tylosin tartarate salt