Få mere at vide
Tylosin tartrate, 94%
Artikelnummer. 15414969
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414969 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15414969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62633.06
Request Bulk or Custom Format
Makrolid antibiotikum
Det bruges som et antibakterielt middel. Denne forbindelse har vist sig at være effektiv in vitro mod Staphylococcus intermedius og følsomme mycoplasma-organismer. Selvom en masse antibiotika har tendens til at undertrykke immunsystemet, er makrolidantibiotika blevet rapporteret at forbedre immunsystemet, når det bruges i kyllingemodeller. Undersøgelser tyder på, at kronisk eksponering for denne forbindelse kan have en negativ effekt på åndedrætssystemet. Til kalkuner - til behandling af infektiøs synovitis og bihulebetændelse. Det er også effektivt til behandling af ileitis, dysenteri og nekrotisk enteritis hos svin. Det er med succes anvendt som en forebyggende foranstaltning i stresstilstande som vaccinationer, transport og andre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et antibakterielt middel. Denne forbindelse har vist sig at være effektiv in vitro mod Staphylococcus intermedius og følsomme mycoplasma-organismer. Selvom en masse antibiotika har en tendens til at undertrykke immunsystemet, er makrolidantibiotika blevet rapporteret at forbedre immunsystemet, når det bruges i kyllingemodeller. Undersøgelser tyder på, at kronisk eksponering for denne forbindelse kan have en negativ effekt på åndedrætssystemet. Til kalkuner - til behandling af infektiøs synovitis og bihulebetændelse. Det er også effektivt til behandling af ileitis, dysenteri og nekrotisk enteritis hos svin. Det er med succes anvendt som en forebyggende foranstaltning i stresstilstande som vaccinationer, transport og andre.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter kun
brug for forskning: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-54-5
Molekylær formel C50H83NO23
Molekylvægt (g/mol) 1066.198
MDL nummer MFCD00070094
InChI nøgle ICVKYYINQHWDLM-HYHSIFHGSA-N
Synonym Pharmasin; [R-(R'R')]-2,3-Dihydroxybutanedionate Tylosin salt
PubChem CID 131673832
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre syre; 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4 -(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-16-ethyl-4-hydroxy-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimetho
SMIL CCC1C(C=C(C=CC(=O)C(CC(C(C(C(CC(=O)O1)O)C)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)O)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)C)COC4C(C(C(C(O4)C)O)OC)OC.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tylosin tartrate
Type Tylosin Tartrate
Fysisk form Pulver
Farve Creme til hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 1066.2
Procent renhed 95%