Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tylosin tartrat
Artikelnummer. 16524234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524234 100 g
16504234 5 g
16514234 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16524234 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463071000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74610-55-2
Molekylær formel C50H83NO23
Molekylvægt (g/mol) 1066.20
InChI nøgle ICVKYYINQHWDLM-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutandisyre; 2-[6-({5-[(4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl}oxy)-16-ethyl-4-hydroxy-15-{[( 5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]methyl}-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyd
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CCC1OC(=O)CC(O)C(C)C(OC2OC(C)C(OC3CC(C)(O)C(O)C(C)O3)C(C2O)N(C)C)C(CC=O)CC(C)C(=O)C=CC(C)=CC1COC1OC(C)C(O)C(OC)C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tylosin tartrate
Type Tylosin Tartrate
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: ca 50 g/L
Formel vægt 1066.2