Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tylosin tartrat
Artikelnummer. 16504234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16504234 5 g
16514234 25 g
16524234 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16504234 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463070050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74610-55-2
Molekylær formel C50H83NO23
Molekylvægt (g/mol) 1066.20
InChI nøgle ICVKYYINQHWDLM-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutandisyre; 2-[6-({5-[(4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl}oxy)-16-ethyl-4-hydroxy-15-{[( 5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]methyl}-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyd
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CCC1OC(=O)CC(O)C(C)C(OC2OC(C)C(OC3CC(C)(O)C(O)C(C)O3)C(C2O)N(C)C)C(CC=O)CC(C)C(=O)C=CC(C)=CC1COC1OC(C)C(O)C(OC)C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tylosin tartrate
Type Tylosin Tartrate
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: ca 50 g/L
Formel vægt 1066.2
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tylosin tartrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tylosin tartrate