Få mere at vide
Tylosin Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tylosin Phosphate |
| CAS | 1405-53-4 |
| Molekylær formel | C46 H77 N O17 . H3 O4 P |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Tylosin','phosphate (salt) (8CI,9CI), Oxacyclohexadecane','tylosin deriv., Hog Grow-R-Mix 4000, Hog Grow-R-Mix 800, Pharmasine TB, Tylan, Tylan 10 Plus, Tylan 10 premix, Tylan 100, Tylan 40 premix, Tylosin phosphate, Webel Tylan Premix |
| InChI formel | InChI=1S/C46H77NO17.H3O4P/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;1-5(2,3)4/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;(H3,1,2,3,4)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;/m1./s1 |
| SMIL | CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC)\C.OP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-16-ethyl-4-hydroxy-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyde;phosphoric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 1014.1 |
| Formel vægt | 1013.496 |