Få mere at vide
Tylosin B (Desmycosin) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317605
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317605 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317605 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17895620AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmycosin
CAS 11032-98-7
Analyt- eller komponentnavne Desmycosin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C39 H65 N O14
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Desmycosin (6CI,8CI), Oxacyclohexadecane, tylosin deriv., 4A-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)tylosin, Demycarosyltylosin, Tylosin B
InChI formel InChI=1S/C39H65NO14/c1-11-29-26(19-50-39-37(49-10)36(48-9)33(46)24(6)52-39)16-20(2)12-13-27(42)21(3)17-25(14-15-41)35(22(4)28(43)18-30(44)53-29)54-38-34(47)31(40(7)8)32(45)23(5)51-38/h12-13,15-16,21-26,28-29,31-39,43,45-47H,11,14,17-19H2,1-10H3/b13-12+,20-16+/t21-,22+,23-,24-,25+,26-,28-,29-,31+,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38+,39-/m1/s1
SMIL CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]3OC)\C
IUPAC navn 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-16-ethyl-4-hydroxy-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyde
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 771.93
Mængde 1 ml
Formel vægt 771.4405 g/mol