missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TyK2-IN-2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496277
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496277 5 mg
16489966 50 mg
16470899 1 mg
16464666 100 mg
16463558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101762

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TyK2-IN-2 (Compoud 18) is a potent and selective TYK2 inhibitor with IC50s of 7 nM, 0.1 μM and 0.05 μM for TYK2 JH2, IL-23 and IFNα, respectively. TyK2-IN-2 also inhibits phosphodiesterase 4 (PDE4) with an IC50 of 62 nM. TyK2-IN-2 can be used for the research of inflammatory and autoimmune diseases.

TyK2-IN-2 (Compoud 18) is a potent and selective TYK2 inhibitor with IC50s of 7 nM, 0.1 μM and 0.05 μM for TYK2 JH2, IL-23 and IFNα, respectively. TyK2-IN-2 also inhibits phosphodiesterase 4 (PDE4) with an IC50 of 62 nM. TyK2-IN-2 can be used for the research of inflammatory and autoimmune diseases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TyK2-IN-2
Fysisk form Solid
CAS 2098466-94-3
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H18N6O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (80.55 mM)
SMIL CNC1=CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=NN3C1=NC=C3C(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 310.35
Formel vægt 310.35
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.