Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ XL-60 pumpeslange
Beskrivelse
Tygon™ XL-60 klar peristaltisk pumpeslange fra Saint-Gobain er ideel til udskænkning af mad og drikke. Den har evnen til at opretholde pumpens levetid i mere end 500 timer, og med en hårdhedsgrad på Shore A 60 er den ekstrem fleksibel og langtidsholdbar– reducere nedetid på grund af pumpeslangefejl. Denne højtydende slange er et glimrende alternativ til silikoner og PVC, når der kræves længere pumpelevetid. Tygon™ XL-60 er modstandsdygtig over for ældning af ozon, ilt og sollys, såvel som kemikalier og en lang række væsker, herunder syrer og baser. Den forbliver fleksibel ved -°40 F og er temperaturbestandig op til 250 °F, og dens gennemsigtige farve gør det nemt at overvåge væskerne, der strømmer gennem den.
- DEHP fri
- Lang flex-levetid i peristaltiske pumper
- Temperaturbestandig op til 250 °F
- Lavt ekstraherbare
- Alternativ til PVC
- Overskuelig og fleksibel
- Brugerdefinerede farver tilgængelige
Typiske anvendelser
- Peristaltiske pumper
- Overførsel af mad og drikke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA (21 CFR 177.2600), NSF 51 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,063 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | Termoplastisk |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,188 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,76 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0625 tommer. |
| Vis mere |