Få mere at vide
Heidolph™ Tygon™ Standard 2-stop rør
Artikelnummer. 10620113 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Slangestørrelse:
0,51 mm ID/2,31 mm OD
1,42 mm ID/3,22 mm OD
2,79 mm ID/4,59 mm OD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10620113
Brand: Heidolph™ 5256001500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til standardapplikationer. Heidolph™ Tygon™ Standard 2-stop slange er designet til at forhindre glidning, mens pumpen er i drift.
  • Ikke giftig.
  • Ikke-oxiderende.
  • God modstandsdygtighed over for syrer, baser og uorganiske medier.
  • Meget lav gaspermeabilitet.
  • Godt præstationsliv.
  • Designet med stop for at forhindre glidning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (21 CFR 177.2601) og GLP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.42 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (metrisk) Udvendig 3.22 mm
Tykkelse (metrisk) 0.9 mm
Til brug med Pumpe
Til brug med (applikation) Ikke-giftig, ikke-oxiderende, god modstandsdygtighed over for syrer, baser og uorganiske medier, meget lav gaspermeabilitet, god ydeevnelevetid.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 1,42 mm ID/3,22 mm OD
Steriliseringsmetode Autoklaver i 30 minutter (ved 1 bar og °120 C (materialet kan ændre farve) eller med ethylenoxid.)
Højde (metrisk) 7,0 m Vand
Inkluderer 2 stop
Gaspermeabilitet Meget lav
Begrænsninger Adskillelse af blødgørere er mulig.
Farve Klarhed
Maksimalt tryk Kontinuerlig/kort tid 0,5/1,5 bar
Vakuum niveau God
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 75 °C
Produkttype 2-stop rør