Få mere at vide
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop rør
Artikelnummer. p-8008247
Slangestørrelse:
0,13 mm ID, 1,95 mm OD
0,25 mm ID, 2,07 mm OD
0,44 mm ID, 2,26 mm OD
0,51 mm indvendig diameter, 2,33 mm udvendig diameter
0,57 mm ID, 2,39 mm OD
0,64 mm indvendig diameter, 2,46 mm udvendig diameter
0,95 mm indvendig diameter, 2,67 mm udvendig diameter
1,09 mm ID, 2,81 mm OD
2,29 mm indvendig diameter, 4,01 mm udvendig diameter
2,54 mm ID, 4,26 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10440071
Brand: Ismatec™ 9761912
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Billig, hele 3-stop-slanger til generelle laboratorieapplikationer. Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop slange kræver forlængelsesslange på både suge- og afgangssiden.
  • Gennemsigtig.
  • Modstandsdygtig over for næsten alle uorganiske kemikalier.
  • Smagløs.
  • Glat poleret indervæg.
  • Lav gaspermeabilitet.
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende.
  • Høj dielektrisk konstant.
  • Potentiel udvaskning af blødgørere.
  • Applikationer
    • Syrer: Godt
    • Alkaliske opløsninger: Gode
    • Opløsningsmidler: Anbefales ikke
    • Pres: Fair
    • Vakuum: Godt
    • Viskøse medier: Fremragende
    • Sterile medier: Begrænset
  • Overholder: FDA 21 CFR175.300
  • Sterilisering
    • Autoklaverbar med damp, 30 minutter ved 1 bar (15psi) og 121 C; °slangen vil se mælkeagtig ud.
    • Gassterilisering med ethylenoxid.
    • Anbefales ikke til sterilisering med stråling.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR175.300
Oversigt Farvekode: Orange-Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Materiale Tygon
Samlet længde (metrisk) 40 cm
Tykkelse (metrisk) 0.91 mm
Til brug med (applikation) Generelle laboratorieapplikationer, 3-stop-slange til MS/CA-kassetter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 12 Pcs./Pk.
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 0,25 mm ID, 2,07 mm OD
Gaspermeabilitet CO2 360, O2 80, N2 40
Begrænsninger Potentiel udvaskning af blødgørere.
Farve Klarhed
Vakuum niveau God
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype 3-stop rør