Få mere at vide
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop rør
Slangestørrelse:
0,13 mm ID, 1,95 mm OD
0,25 mm ID, 2,07 mm OD
0,44 mm ID, 2,26 mm OD
0,51 mm indvendig diameter, 2,33 mm udvendig diameter
0,57 mm ID, 2,39 mm OD
0,64 mm indvendig diameter, 2,46 mm udvendig diameter
0,95 mm indvendig diameter, 2,67 mm udvendig diameter
1,09 mm ID, 2,81 mm OD
2,29 mm indvendig diameter, 4,01 mm udvendig diameter
2,54 mm ID, 4,26 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Gennemsigtig.
- Modstandsdygtig over for næsten alle uorganiske kemikalier.
- Smagløs.
- Glat poleret indervæg.
- Lav gaspermeabilitet.
- Ikke-aldrende og ikke-oxiderende.
- Høj dielektrisk konstant.
- Potentiel udvaskning af blødgørere.
- Applikationer
- Syrer: Godt
- Alkaliske opløsninger: Gode
- Opløsningsmidler: Anbefales ikke
- Pres: Fair
- Vakuum: Godt
- Viskøse medier: Fremragende
- Sterile medier: Begrænset
- Overholder: FDA 21 CFR175.300
- Sterilisering
- Autoklaverbar med damp, 30 minutter ved 1 bar (15psi) og 121 C; °slangen vil se mælkeagtig ud.
- Gassterilisering med ethylenoxid.
- Anbefales ikke til sterilisering med stråling.
Ordreinfo
DiameterMetricInside
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR175.300 |
| Oversigt | Farvekode: Orange-Sort |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.13 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.95 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 40 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.91 mm |
| Til brug med | Pumpe |
| Til brug med (applikation) | Generelle laboratorieapplikationer, 3-stop-slange til MS/CA-kassetter |
| Vis mere |