Få mere at vide
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop rør
Beskrivelse
- Gennemsigtig.
- Modstandsdygtig over for næsten alle uorganiske kemikalier.
- Smagløs.
- Glat poleret indervæg.
- Lav gaspermeabilitet.
- Ikke-aldrende og ikke-oxiderende.
- Høj dielektrisk konstant.
- Potentiel udvaskning af blødgørere.
- Applikationer
- Syrer: Godt
- Alkaliske opløsninger: Gode
- Opløsningsmidler: Anbefales ikke
- Pres: Fair
- Vakuum: Godt
- Viskøse medier: Fremragende
- Sterile medier: Begrænset
- Overholder: FDA 21 CFR175.300
- Sterilisering
- Autoklaverbar med damp, 30 minutter ved 1 bar (15psi) og 121 C; °slangen vil se mælkeagtig ud.
- Gassterilisering med ethylenoxid.
- Anbefales ikke til sterilisering med stråling.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR175.300 |
| Oversigt | Farvekode: Orange-Blå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Materiale | Tygon |
| Samlet længde (metrisk) | 40 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.91 mm |
| Til brug med (applikation) | Generelle laboratorieapplikationer, 3-stop-slange til MS/CA-kassetter |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 12 Pcs./Pk. |
| Vis mere |