Få mere at vide
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop rør
Artikelnummer. 10279080
Slangestørrelse:
0,13 mm ID, 1,95 mm OD
0,25 mm ID, 2,07 mm OD
0,44 mm ID, 2,26 mm OD
0,51 mm indvendig diameter, 2,33 mm udvendig diameter
0,57 mm ID, 2,39 mm OD
0,64 mm indvendig diameter, 2,46 mm udvendig diameter
0,95 mm indvendig diameter, 2,67 mm udvendig diameter
1,09 mm ID, 2,81 mm OD
2,29 mm indvendig diameter, 4,01 mm udvendig diameter
2,54 mm ID, 4,26 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10279080
Brand: Ismatec™ SC0053T
Billig, hele 3-stop-slanger til generelle laboratorieapplikationer. Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop slange kræver forlængelsesslange på både suge- og afgangssiden.
  • Transparent.
  • Resistant to almost all inorganic chemicals.
  • Tasteless.
  • Smooth polished inner wall.
  • Low gas permeability.
  • Non-aging and non-oxidizing.
  • High dielectric constant.
  • Potential leaching of plasticizers.
  • Applications
    • Acids: Good
    • Alkaline solutions: Good
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Fair
    • Vacuum: Good
    • Viscous media: Excellent
    • Sterile media: Limited
  • Complies with: FDA 21 CFR175.300
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15psi) and 121°C; tubing will appear milky.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Not recommended for sterilization with radiation.
Ordreinfo
DiameterMetricInside
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR175.300
Oversigt Color-code: Orange-Yellow
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 0.51 mm
Materiale Tygon
Diameter (metrisk) Udvendig 2.33 mm
Samlet længde (metrisk) 40 cm
Tykkelse (metrisk) 0.91 mm
Til brug med Pump
Til brug med (applikation) General laboratory applications, 3-stop tubing for MS/CA cassettes
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50°C
Emballagemængde 12 Pcs./Pk.
Modstandsegenskaber Acids, Alkalies
Slangestørrelse 0,51 mm indvendig diameter, 2,33 mm udvendig diameter
Gaspermeabilitet CO2 360, O2 80, N2 40
Begrænsninger Potential leaching of plasticizers.
Farve Transparent
Vakuum niveau Good
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74°C
Produkttype 3-stop Tubing