Få mere at vide
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop rør
Artikelnummer. 10047271 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
0,13 mm ID, 1,95 mm OD
0,25 mm ID, 2,07 mm OD
0,44 mm ID, 2,26 mm OD
0,51 mm identifikation, 2,33 mm overdiameter.
0,57 mm ID, 2,39 mm OD
0,64 mm ID, 2,46 mm overdiameter.
0,95 mm ID, 2,67 mm overdiameter.
1,09 mm ID, 2,81 mm OD
2,29 mm ID, 4,01 mm overdiameter.
2,54 mm ID, 4,26 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
10047271 0,44 mm ID, 2,26 mm OD -
10440071 0,25 mm ID, 2,07 mm OD Pakke med 12
10340831 0,57 mm ID, 2,39 mm OD Pakke med 12
10176900 0,95 mm ID, 2,67 mm overdiameter. Pakke med 12
10646771 1,09 mm ID, 2,81 mm OD Pakke med 12
10556942 2,29 mm ID, 4,01 mm overdiameter. Pakke med 12
10075090 2,54 mm ID, 4,26 mm OD Pakke med 12
10600013 0,13 mm ID, 1,95 mm OD Pakke med 12
10005190 0,64 mm ID, 2,46 mm overdiameter. Pakke med 12
10279080 0,51 mm identifikation, 2,33 mm overdiameter. Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10047271 Leverandør Ismatec™ Leverandørnr. 9761916
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Billig, hele 3-stop-slanger til generelle laboratorieapplikationer. Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop slange kræver forlængelsesslange på både suge- og afgangssiden.
  • Gennemsigtig.
  • Modstandsdygtig over for næsten alle uorganiske kemikalier.
  • Smagløs.
  • Glat poleret indervæg.
  • Lav gaspermeabilitet.
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende.
  • Høj dielektrisk konstant.
  • Potentiel udvaskning af blødgørere.
  • Applikationer
    • Syrer: Godt
    • Alkaliske opløsninger: Gode
    • Opløsningsmidler: Anbefales ikke
    • Pres: Fair
    • Vakuum: Godt
    • Viskøse medier: Fremragende
    • Sterile medier: Begrænset
  • Overholder: FDA 21 CFR175.300
  • Sterilisering
    • Autoklaverbar med damp, 30 minutter ved 1 bar (15psi) og 121 C; °slangen vil se mælkeagtig ud.
    • Gassterilisering med ethylenoxid.
    • Anbefales ikke til sterilisering med stråling.
Ordreinfo
DiameterMetricInside
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR175.300
Oversigt Farvekode: Grøn-Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.4 mm
Materiale Tygon
Diameter (metrisk) Udvendig 2.26 mm
Samlet længde (metrisk) 40 cm
Tykkelse (metrisk) 0.91 mm
Til brug med Pumpe
Til brug med (applikation) Generelle laboratorieapplikationer, 3-stop-slange til MS/CA-kassetter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 12 Pcs./Pk.
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 0,44 mm ID, 2,26 mm OD
Gaspermeabilitet CO2 360, O2 80, N2 40
Begrænsninger Potentiel udvaskning af blødgørere.
Farve Klarhed
Vakuum niveau God
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype 3-stop rør