Ordreinfo
DiameterMetricInside
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,17 mm |
| Materiale | Tygon ST R-3603, R-3607 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.89 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 1000 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.86 mm |
| Til brug med | 2 og 3-stop rør. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Modstandsegenskaber | Syrer, alkalier, næsten alle uorganiske kemikalier |
| Vis mere |