Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon S3™ Twin Tube A24-C
Beskrivelse
- Ideel til transportlinjer for rå mælk og mejeriforarbejdning
- Glat indre overflade hjælper med at forhindre blokeringer, der kan begrænse luftstrømmen, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelse
- Phthalat-fri lufttransportslanger er designet til at fungere med vores klare, fleksible Tygon™ M-34-R slange, der eliminerer bakterievækst inden for mælketransportlinjer
- Når de kombineres, skaber disse to produkter et vakuum af luft, der producerer et kontinuerligt, pålideligt flow under malkeprocessen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,283 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7,2 mm |
| Materiale | Termoplastisk |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,531 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13.5 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 98,4 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 30 m |
| Til brug med | Sort vakuumslange til malkeudstyr |
| Modstandsegenskaber | 177 lbf/in. |
| Vis mere |