Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Rør
Artikelnummer. p-4686800
Diameter (engelsk) Indre:
0,5 tommer
1/4 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,625 tommer
1,125 tommer
Maksimalt tryk:
36 psi (ved 73 °F)
53 psi (ved 73 °F)
Tykkelse (engelsk):
3/16 tommer
5/16 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 12355909
Brand: Saint Gobain Life Sciences ACF00040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tygon™ E-3603 Slange til laboratorie- og vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Overholdelse
FDA, NSF , 3-A, møder USP Klasse VI, Japans fødevaresanitetslov nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EF og 10/2011/EU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Materiale Tygon S3 E-3603
Diameter (engelsk) Ydre 1,125 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 28.58 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 5/16 tommer
Tykkelse (metrisk) 7.9 mm
Farve Klar
Fleksibilitet 22 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 36 psi (ved 73 °F)
Produkttype Slanger