Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Rør
Artikelnummer. 12355909
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,5 tommer
1/4 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,625 tommer
1,125 tommer
Maksimalt tryk:
36 psi (ved 73 °F)
53 psi (ved 73 °F)
Tykkelse (engelsk):
3/16 tommer
5/16 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Maksimalt tryk Tykkelse (engelsk) Pakningsstørrelse
12355909 0,5 tommer 1,125 tommer 36 psi (ved 73 °F) 5/16 tommer Hver
10130121 1/4 tommer 0,625 tommer 53 psi (ved 73 °F) 3/16 tommer 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12355909 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. ACF00040
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tygon™ E-3603 Slange til laboratorie- og vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Overholdelse
FDA, NSF , 3-A, møder USP Klasse VI, Japans fødevaresanitetslov nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EF og 10/2011/EU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Materiale Tygon S3 E-3603
Diameter (engelsk) Ydre 1,125 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 28.58 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 5/16 tommer
Tykkelse (metrisk) 7.9 mm
Farve Klar
Fleksibilitet 22 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 36 psi (ved 73 °F)
Produkttype Slanger