Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Rør
Beskrivelse
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
- Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
- Ikke-giftig og ikke-forurenende
- Glat, poleret indervæg
- Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
- Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Overholdelse
FDA, NSF , 3-A, møder USP Klasse VI, Japans fødevaresanitetslov nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EF og 10/2011/EU.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 1/4 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 mm |
| Materiale | Tygon S3 E-3603 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,625 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15.9 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 3/16 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 4.8 mm |
| Farve | Klar |
| Vis mere |