Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon S3™ A24-C vakuumrør
Artikelnummer. 17983451
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
7,2 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12,7 mm
13,5 mm
15,9 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig
17983451 6,4 mm 12,7 mm
17943461 7,2 mm 13,5 mm
17933461 9,6 mm 15,9 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983451 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. ACR02019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sort vakuumslange til brug med malkeudstyr.
  • Ideel til transportlinjer for rå mælk og mejeriforarbejdning
  • Glat indre overflade hjælper med at forhindre blokeringer, der kan begrænse luftstrømmen, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelse
  • Phthalat-fri lufttransportslanger er designet til at fungere med klare, fleksible Tygon™ M-34-R slange, der eliminerer bakterievækst inden for mælketransportlinjer
  • Når de kombineres, skaber disse to produkter et vakuum af luft, der producerer et kontinuerligt, pålideligt flow under malkeprocessen
  • Holder fuldt vakuum ved stuetemperatur
  • Vil ikke revne og ældes som gummislanger
  • Let og fleksibel til hurtig installation
  • Ikke-befugtende egenskaber tillader nem rengøring og fuldstændig dræning
  • Holdbarhed for lang og pålidelig service
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Ansøgninger omfatter: rå mælk transport linjer, mejeri forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 0,252 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 12,7 mm
Samlet længde (engelsk) 98,4 tommer.
Samlet længde (metrisk) 30 m
Til brug med Sort vakuumslange til malkeudstyr
Modstandsegenskaber 177 lbf/in.
Farve Sort
Hårdhed 56 (Shore A)
Fleksibilitet 28 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 25 psi
Vakuum niveau 29,9 tommer. Hg (ved 73 °F)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger