Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3 E-LFL rør
Artikelnummer. 15197054
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,6 mm
12,7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
9,6 mm
12,7 mm
19 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15197054 6,4 mm 12,7 mm 7.5m
15107064 12,7 mm 19 mm 7.5m
15117064 9,6 mm 9,6 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15197054 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. AVX42019
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tygon™ S3 E-LFL-rør med ikke-ældningsegenskaber og bred kemisk resistens giver brugerne alsidighed til en bred vifte af laboratorieapplikationer.
Tygon™ E-LFL slange fra Saint-Gobain er blevet testet grundigt for at sikre, at den lever op til de fysiske standarder for 1.000 timers levetid for peristaltiske pumpeslanger ved 0 psi modtryk og lav partikelspaltning. Ikke-ældningsegenskaber og bred kemisk resistens giver brugerne alsidighed til en bred vifte af laboratorieapplikationer. Krystalklar Tygon™ E-LFL-slanger er formuleret specifikt til brug i peristaltiske pumpeapplikationer. Den har en længere pumpelevetid ikke kun ved 0 psi, men også ved modtryk på op til 25 psi. Med sine overlegne flex-livsegenskaber, Tygon™ E-LFL-slanger reducerer nedetid på grund af pumpeslangefejl. Vores test viste reduceret partikelspaltning, hvilket eliminerer behovet for hyppige udskiftninger af nedstrømsfilter og mindsker risikoen for følsom væskekontamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Tygon S3 E-LFL
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 12,7 mm
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Tykkelse (engelsk) 1/8 tommer
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Til brug med (applikation) Til laboratorie-, mad- og drikkevare- og biofarmaceutiske applikationer
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Klar
Maksimalt tryk 25 psi
Vakuum niveau 760 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger