Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ R-3603 Labslange
Artikelnummer. 15119222
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15119222 1,6 mm 4,8 mm Hver
15176494 0,8 mm 2,4 mm Hver
13553610 4,8 mm 8 mm 15m
10160551 2,4 mm 5,6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15119222 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640772
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ R-3603 Lab Tubing håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
  • Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Typiske anvendelser
  • Generelt laboratorium
  • Mad og drikke
  • Biofarmaceutisk
  • Analytiske instrumenter
  • Peristaltiske og vakuumpumper
  • Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
Specifikationer
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP klasse VI, NSF 51
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,06 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Materiale Plast
Diameter (engelsk) Ydre 0,19 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4,8 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, fødevarer og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter
Min. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Klarhed
Hårdhed 56 (Shore A, 15 sek.)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 69 psi
Vakuum niveau 4,8 bar (ved 21 °C)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.