Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ R-3603 Labslange
Artikelnummer. 10160551
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10160551 2,4 mm 5,6 mm 15m
15119222 1,6 mm 4,8 mm Hver
15176494 0,8 mm 2,4 mm Hver
13553610 4,8 mm 8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10160551 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. ACF00005C
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ R-3603 Lab Tubing håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
  • Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Typiske anvendelser
  • Generelt laboratorium
  • Mad og drikke
  • Biofarmaceutisk
  • Analytiske instrumenter
  • Peristaltiske og vakuumpumper
  • Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP klasse VI, NSF 51
Diameter (engelsk) Indre 0,09 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2,4 mm
Materiale Plast
Diameter (engelsk) Ydre 0,22 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 5,6 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Forlængelse 425%
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, fødevarer og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter
Min. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Klarhed
Hårdhed 56 (Shore A, 15 sek.)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 760 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger