Description
- Høj stivhed for knæk modstand
- Møder USP Klasse VI kriterier
- Kompatibel med blod
- Klar, med en glasglat indvendig boring
- Reduceret fleksibilitet til sugeapplikationer
- REACH-kompatibel
- Termoplastisk i naturen
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Harpiks møder USP Klasse VI-krav, ikke-DEHP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,27 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2,29 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 150 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.51 mm |
| Til brug med (applikation) | Generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især med præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. Også fremragende med lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -35 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Sterilitet | Steril |
| Show More |