Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Ikke-DEHP Microbore Slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,76 mm
1,27 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,76 mm
2,29 mm
Unit Size:
150m
Description
- Høj stivhed for knæk modstand
- Møder USP Klasse VI kriterier
- Kompatibel med blod
- Klar, med en glasglat indvendig boring
- Reduceret fleksibilitet til sugeapplikationer
- REACH-kompatibel
- Termoplastisk i naturen
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Harpiks møder USP Klasse VI-krav, ikke-DEHP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,25 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,76 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 152.4 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Til brug med (applikation) | Generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især med præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -35 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Show More |