Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ ND 100-65 medicinsk slange
Artikelnummer. 17923471
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
17923471 3,2 mm
1 options
Artikelnummer. 17923471 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. ADF00006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ND 100-65-slangen er lavet til medicinsk udstyr i kontakt med blod, hvor der kræves ikke-DEHP-plastificerede materialer.
  • Krystalklar for nem visualisering af væskeflow
  • Til kontakt med kropsvæsker
  • Ikke-væde overflade tillader fuldstændig dræning
  • Ikke-hæmolytisk og ikke-pyrogen
  • Tåler EtO, gas og gamma sterilisering
  • Ansøgninger omfatter: minimalt invasive enheder, blod- og IV-opløsninger, dialyseudstyr, sårdrænage, inhalationsudstyr, kemoterapimedicin, nyredialysepumper, peristaltiske pumper, katetre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,126 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 0,189 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4.8 mm
Samlet længde (engelsk) 49,2 tommer.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,028 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.7 mm
Til brug med Fremstilling af medicinsk udstyr
Modstandsegenskaber 185 lbf/in.
Farve Klar
Hårdhed 65 (Shore A)
Fleksibilitet 13 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 30 psi
Vakuum niveau 25 tommer Hg (ved 73 °F)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger