Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2765 Micro Mill Tubing
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,38 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Til brug med meget aggressive kemikalier
- Lang levetid
- Høj træthedsmodstand på grund af bøjning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-certificeret |
| Farvekode | Orange/grøn |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,01 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,38 mm |
| Materiale | DEHP |
| Tykkelse (engelsk) | 0,04 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.90 mm |
| Til brug med | Masterflex Peristaltiske pumper, Ismatec , Gilson , Watson-Marlow |
| Emballagemængde | 6 Pk. |
| Vis mere |