Få mere at vide
Masterflex™ Tygon Microbore Slange
Artikelnummer. 15229204
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
Pakningsstørrelse:
30m
Artikelnummer. 15229204
Brand: Masterflex™ 0641900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bøjer til skarpe radiuskurver og fungerer nemt med beslag. Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon Microbore Slange er ideel til farmaceutiske og generelle laboratorieapplikationer, især til præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer.
  • Formulering: Tygon™ ND-100-80
  • Fremragende med lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer
  • Ekstremt fleksible krystalklare slanger
  • Ikke-giftige; ikke-pyrogen; biokompatibel
  • Møder USP Klasse VI krav
  • Steriliser med autoklave eller ethylenoxid
Specifications
Certificeringer/compliance Møder USP Klasse VI-krav, ikke-DEHP
Oversigt Microbore rør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,25 mm
Materiale Tygon ND-100-80
Diameter (metrisk) Udvendig 0.76 mm
Tykkelse (metrisk) 0.0254 mm
Til brug med (applikation) Ideel til lav-flow peristaltiske pumper, til generel laboratorie- og farmaceutisk brug
Steriliseringsmetode Autoklave, Ethylenoxid, Gamma
Format Rulle
Farve Klar