Få mere at vide
Saint-Gobain Tygon™ Microbore Rør, Formel S-54-HL
Artikelnummer. p-198453
Diameter (engelsk) Indre:
0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,06 tommer.
Tykkelse (engelsk):
0,02 tommer.
Pakningsstørrelse:
30m
Artikelnummer. 15157044
Brand: Saint-Gobain 0642002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Microbore Formula S-54-HL-rør har en glat, tæt boring, der forhindrer opbygning og giver enestående strømningsegenskaber.
  • Møder USP Klasse VI kriterier
  • Kompatibel med blod
  • Klar, med en glasglat inderboring
  • Reduceret fleksibilitet til sugeapplikationer
Typiske anvendelser
  • Katetre
  • Intravenøs eller intraarteriel infusion
Ordreinfo
På rulle på 500 fod. (152,4 m)
Overholdelse
Møder USA Farmakopé Klasse VI kriterier for medicinsk plast.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder USA Farmakopé Klasse VI kriterier for medicinsk plast.
Diameter (engelsk) Indre 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.51 mm
Materiale Tygon
Diameter (engelsk) Ydre 0,06 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 1.53 mm
Samlet længde (engelsk) 500 ft.
Samlet længde (metrisk) 152.4 m
Tykkelse (engelsk) 0,02 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.51 mm