Få mere at vide
Saint-Gobain Tygon™ Microbore Rør, Formel S-54-HL
Diameter (engelsk) Indre:
0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,06 tommer.
Tykkelse (engelsk):
0,02 tommer.
Pakningsstørrelse:
30m
Beskrivelse
- Møder USP Klasse VI kriterier
- Kompatibel med blod
- Klar, med en glasglat inderboring
- Reduceret fleksibilitet til sugeapplikationer
- Katetre
- Intravenøs eller intraarteriel infusion
Ordreinfo
På rulle på 500 fod. (152,4 m)
Overholdelse
Møder USA Farmakopé Klasse VI kriterier for medicinsk plast.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Møder USA Farmakopé Klasse VI kriterier for medicinsk plast. |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.51 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.53 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 500 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 152.4 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,02 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.51 mm |